Tlačiť
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR370029-5G OR370029-100MG OR370029-250MG OR370029-1G
APOSOR370029-5GEA 2188.13 EUR
APOSOR370029-5G APOSOR370029-100MG APOSOR370029-250MG APOSOR370029-1G
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13811097
Číslo CAS: 86119-59-7