Tlačiť
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR370022-1G OR370022-250MG
APOSOR370022-1GEA 1562.99 EUR
APOSOR370022-1G APOSOR370022-250MG
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₃H₁₂O₃
Mw: 216.233 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13181453
Číslo CAS: 33295-47-5