Tlačiť
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR370019-100MG OR370019-250MG
APOSOR370019-100MGEA 435.81 EUR
APOSOR370019-100MG APOSOR370019-250MG
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11042341
Číslo CAS: 82668-20-0