Tlačiť
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR361724-100MG OR361724-500MG
APOSOR361724-100MGEA 569.6 EUR
APOSOR361724-100MG APOSOR361724-500MG
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid
Vzorec: C₁₀H₇ClO₃
Mw: 210.614 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19370468
Číslo CAS: 1244025-00-0