Tlačiť
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 151.01 EUR
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₇BO₃
Mw: 196.051 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08705273
Číslo CAS: 634196-63-7