Tlačiť
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-(1-Cyanocyclopropyl)phenyl)boronic acid
OR361008-1G OR361008-250MG
APOSOR361008-1GEA 283.6 EUR
APOSOR361008-1G APOSOR361008-250MG
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀BNO₂
Mw: 187.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12546546
Číslo CAS: 1217501-00-2