Tlačiť
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
OR360140-1G OR360140-250MG
APOSOR360140-1GEA 44.86 EUR
APOSOR360140-1G APOSOR360140-250MG
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₆BNO₃
Mw: 138.917 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09907979
Číslo CAS: 903899-13-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III