Tlačiť
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine
OR360137-10G OR360137-1G OR360137-5G
APOSOR360137-10GEA 323.25 EUR
APOSOR360137-10G APOSOR360137-1G APOSOR360137-5G
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₀BNO₂
Mw: 281.157 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11973624
Číslo CAS: 908350-80-1