Tlačiť
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzylcarbamate
OR360015-1G OR360015-5G
APOSOR360015-1GEA 122.57 EUR
APOSOR360015-1G APOSOR360015-5G
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₈H₂₈BNO₄
Mw: 333.23 g/mol
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863917
Číslo CAS: 832114-05-3