Tlačiť
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxy-4-(methylsulphonyl)anisole, 5-(Methylsulphonyl)-o-anisic acid, 3-Carboxy-4-methoxyphenyl methyl sulphone
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 54.95 EUR
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₅S
Mw: 230.238 g/mol
Teplota tavenia: 190…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317544
Číslo CAS: 50390-76-6