Tlačiť
3-Acetamidophenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3'-Acetamido-2-bromoacetophenone
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 323.25 EUR
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNO₂
Mw: 256.096 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07364400
Číslo CAS: 30095-56-8
OSN: 3261
ADR: 8 III