Tlačiť
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 1-(4-aMinophenyl)cyclopropanecarboxylate
OR346590-1G OR346590-250MG
APOSOR346590-1GEA 296.82 EUR
APOSOR346590-1G APOSOR346590-250MG
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191.226 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20693763
Číslo CAS: 824937-45-3