Tlačiť
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346499-1G OR346499-5G
APOSOR346499-1GEA 363.42 EUR
APOSOR346499-1G APOSOR346499-5G
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Teplota tavenia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445068
Číslo CAS: 89794-06-9
OSN: 3265
ADR: 8,III