Tlačiť
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Benzofuran-3-carbaldehyde
OR346443-1G OR346443-5G
APOSOR346443-1GEA 64.89 EUR
APOSOR346443-1G APOSOR346443-5G
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Benzofuran-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆O₂
Mw: 146.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412541
Číslo CAS: 4687-25-6