Tlačiť
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346442-1G OR346442-5G
APOSOR346442-1GEA 248.3 EUR
APOSOR346442-1G APOSOR346442-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂O
Mw: 229.063 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19981450
Číslo CAS: 41420-95-5