Tlačiť
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl (4-aminophenyl)(methyl)carbamate
OR346359-1G OR346359-5G
APOSOR346359-1GEA 0 EUR
APOSOR346359-1G APOSOR346359-5G
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Mw: 222.284 g/mol
Číslo MDL: MFCD10693199
Číslo CAS: 1092522-02-5