Tlačiť
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346347-1G OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA 421.98 EUR
APOSOR346347-1G APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₇H₇ClO₅S
Teplota varu: 118 °C (1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11109333
Číslo CAS: 256373-91-8
OSN: 3265
ADR: 8,III