Tlačiť
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346316-1G OR346316-500MG
APOSOR346316-1GEA 0 EUR
APOSOR346316-1G APOSOR346316-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂S
Mw: 219.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18374046
Číslo CAS: 1261236-29-6