Tlačiť
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346315-1G OR346315-500MG
APOSOR346315-1GEA 0 EUR
APOSOR346315-1G APOSOR346315-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid methyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂S
Mw: 233.286 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22573493
Číslo CAS: 39101-02-5