Tlačiť
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346299-1G OR346299-5G
APOSOR346299-1GEA 0 EUR
APOSOR346299-1G APOSOR346299-5G
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃
Mw: 175.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01005832
Číslo CAS: 1233123-61-9