Tlačiť
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 469.06 EUR
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₇H₉BrN₂O₂
Mw: 233.063 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21362488
Číslo CAS: 878744-22-0