Tlačiť
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
OR346270-1G OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA 64.89 EUR
APOSOR346270-1G APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂O₄
Mw: 220.221 g/mol
Teplota tavenia: 36…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01935977
Číslo CAS: 6296-54-4