Tlačiť
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346239-1G OR346239-5G
APOSOR346239-1GEA 0 EUR
APOSOR346239-1G APOSOR346239-5G
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO
Mw: 171.195 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00457595
Číslo CAS: 30186-39-1