Tlačiť
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346215-1G OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA 0 EUR
APOSOR346215-1G APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142819
Číslo CAS: 1208081-60-0
OSN: 3261
ADR: 8,III