Tlačiť
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,5-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR346212-1G OR346212-500MG OR346212-250MG
APOSOR346212-1GEA 462.9 EUR
APOSOR346212-1G APOSOR346212-500MG APOSOR346212-250MG
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₂Cl₃NO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142815
Číslo CAS: 1208081-36-0
OSN: 3261
ADR: 8,III