Tlačiť
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 5-(tert-butyl)-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR346202-1G OR346202-500MG
APOSOR346202-1GEA 0 EUR
APOSOR346202-1G APOSOR346202-500MG
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₃
Mw: 198.219 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11975623
Číslo CAS: 158154-63-3