Tlačiť
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR346200-1G OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA 0 EUR
APOSOR346200-1G APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂S
Mw: 206.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142805
Číslo CAS: 1208081-58-6