Tlačiť
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminoquinoline-3-carboxamide
OR346178-1G OR346178-5G
APOSOR346178-1GEA 0 EUR
APOSOR346178-1G APOSOR346178-5G
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Mw: 187.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06809614
Číslo CAS: 31407-28-0