Tlačiť
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346156-1G OR346156-5G OR346156-10G
APOSOR346156-1GEA 0 EUR
APOSOR346156-1G APOSOR346156-5G APOSOR346156-10G
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₀H₇BrO₃S
Mw: 287.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11845695
Číslo CAS: 863904-21-6