Tlačiť
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR346136-1G OR346136-5G
APOSOR346136-1GEA 273.57 EUR
APOSOR346136-1G APOSOR346136-5G
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Vzorec: C₄H₆Br₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08457744
Číslo CAS: 24442-57-7
OSN: 1760
ADR: 8,III