Tlačiť
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-methylpyridin-4-amine
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 181.45 EUR
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Mw: 142.586 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18415428
Číslo CAS: 79055-64-4