Tlačiť
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
OR345483-1G OR345483-250MG OR345483-5G
APOSOR345483-1GEA 181.45 EUR
APOSOR345483-1G APOSOR345483-250MG APOSOR345483-5G
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Mw: 203.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142726
Číslo CAS: 916737-77-4