Tlačiť
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamoyl}morpholine, N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)morpholine-4-carboxamide
OR3454-1G OR3454-5G
APOSOR3454-1GEA 217.81 EUR
APOSOR3454-1G APOSOR3454-5G
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₅BN₂O₄
Teplota tavenia: 248…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689495
Číslo CAS: 874290-97-8