Tlačiť
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR345377-25G OR345377-5G
APOSOR345377-25GEA 500.7 EUR
APOSOR345377-25G APOSOR345377-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.147 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09833213
Číslo CAS: 585-81-9