Tlačiť
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 112.96 EUR
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄BrN₃O₂
Mw: 218.008 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11040269
Číslo CAS: 433226-05-2