Tlačiť
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR345269-1G OR345269-10G OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA 97.74 EUR
APOSOR345269-1G APOSOR345269-10G APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Mw: 206.468 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09839268
Číslo CAS: 157329-89-0