Tlačiť
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 93.06 EUR
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Br₂NO
Teplota tavenia: 137…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036227
Číslo CAS: 117873-72-0