Tlačiť
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR345096-1G OR345096-5G
APOSOR345096-1GEA 82.92 EUR
APOSOR345096-1G APOSOR345096-5G
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.174 g/mol
Teplota tavenia: 122…129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02114379
Číslo CAS: 46112-46-3