Tlačiť
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR345036-1G OR345036-5G
APOSOR345036-1GEA 26.55 EUR
APOSOR345036-1G APOSOR345036-5G
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Teplota tavenia: 108…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00955755
Číslo CAS: 17228-75-0