Tlačiť
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-3-methoxypropionate
OR3386-25G OR3386-5G
APOSOR3386-25GEA 534.7 EUR
APOSOR3386-25G APOSOR3386-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Vzorec: C₅H₉BrO₃
Teplota varu: 69 °C (11 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784248
Číslo CAS: 27704-96-7
OSN: 1993
ADR: 3,III