Tlačiť
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR33669-1G OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA 539.15 EUR
APOSOR33669-1G APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Vzorec: C₉H₂₁N₃
Mw: 171.283 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06751854
Číslo CAS: 84725-48-4