Tlačiť
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Borono-5-bromobenzoic acid, 3-Bromo-5-carboxyphenylboronic acid
OR3302-25G OR3302-5G
APOSOR3302-25GEA 298.44 EUR
APOSOR3302-25G APOSOR3302-5G
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₆BBrO₄
Teplota tavenia: 290…292 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08689487
Číslo CAS: 913835-73-1