Tlačiť
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32959-1G OR32959-5G
APOSOR32959-1GEA 205.49 EUR
APOSOR32959-1G APOSOR32959-5G
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide
Vzorec: C₁₇H₁₈N₂O₂
Mw: 282.337 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00419232
Číslo CAS: 5469-94-3