Tlačiť
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR322865-250MG OR322865-1G
APOSOR322865-250MGEA 132.77 EUR
APOSOR322865-250MG APOSOR322865-1G
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07355846
Číslo CAS: 51045-34-2
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,III