Tlačiť
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-5-methyl-6-((2-methylpyridin-3-yl)oxy)pyrimidine
OR322841-250MG OR322841-1G
APOSOR322841-250MGEA 106.15 EUR
APOSOR322841-250MG APOSOR322841-1G
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN₃O
Mw: 235.67 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12756519
Číslo CAS: 930093-72-4