Tlačiť
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR321542-1G OR321542-250MG
APOSOR321542-1GEA 568.4 EUR
APOSOR321542-1G APOSOR321542-250MG
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Mw: 241.714 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08460730
Číslo CAS: 2044705-22-6