Tlačiť
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR321393-1G OR321393-100MG OR321393-250MG
APOSOR321393-1GEA 1150.81 EUR
APOSOR321393-1G APOSOR321393-100MG APOSOR321393-250MG
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₃Cl₂N·ClH
Mw: 266.595 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08544123
Číslo CAS: 941711-46-2