Tlačiť
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR321365-1G OR321365-100MG OR321365-250MG OR321365-5G
APOSOR321365-1GEA 509.43 EUR
APOSOR321365-1G APOSOR321365-100MG APOSOR321365-250MG APOSOR321365-5G
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12755802
Číslo CAS: 221322-09-4