Tlačiť
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR321339-250MG OR321339-1G
APOSOR321339-250MGEA 505.91 EUR
APOSOR321339-250MG APOSOR321339-1G
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀N₂O·ClH
Mw: 150.607 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28142443
Číslo CAS: 1956355-13-7