Tlačiť
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR321319-1G OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA 215 EUR
APOSOR321319-1G APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₃ClIN₃
Teplota tavenia: 179…183 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11053343
Číslo CAS: 1049677-32-8